LVCAS9NEO
Cas9 Neomycin Lenti Particles
Sinônimo(s):
Lenti Particles
About This Item
Código UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
Produtos recomendados
embalagem
vial of 200 μL
Nível de qualidade
concentração
≥1 x 10 6 VP/ml virus (via p24 assay)
aplicação(ões)
CRISPR
Seleção
neomycin / G418
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Ready-to-use Cas9 lentiviral particles are ideal for transducing a wide range of cell lines. The Cas9 Neomycin Lentiviral particles efficiently integrate Cas9 into the genomes of both dividing and non-dividing cell lines for use with CRISPR genome editing. Stably integrate Cas9 and Neo using the convenient, ready-to-use lentiviral particles while avoiding the tedious lentivirus production process.
Aplicação
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Componentes
200 ul of purified lentiviral particles (minimum of 1 X 106 TU/ml via a p24 assay) expressing Cas9 only with blasticidin resistance.
Ligação
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)