Documentos Principais
LIDF45645-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-64-5-PCR Rotor
not aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
Materiais
aluminum
Características
not aerosol-tight
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022654225 (NA)
Eppendorf® 5427720006 (EU)
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5430 R
for use with 5430
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)