L9918
Anti-LRRK2 (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AURA17, Anti-Dardarin, Anti-Leucine-rich repeat protein kinase 2, Anti-PARK8, Anti-RIPK7, Anti-ROCO2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~240 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing human LRRK2, and using rat and mouse brain extracts (S2 fraction)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LRRK2(120892)
mouse ... Lrrk2(66725)
rat ... Lrrk2(300160)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade