L7391
Anti-LIS1 antibody, Mouse monoclonal
clone LIS1-338, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LIS1-338, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 46 kDa
reatividade de espécies
zebrafish, chicken, rat, human, bovine, mouse
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using a rat brain cytosol preparation
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C21H39O7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(23)27-18-20(22)19-28-29(24,25)26/h6-7,9-10,20,22H,2-5,8,11-19H2,1H3,(H2,24,25,26)/b7-6+,10-9+
chave InChI
ZQTAMPRZFOOEEP-AVQMFFATSA-N
Informações sobre genes
human ... PAFAH1B1(5048)
mouse ... Pafah1b1(18472)
rat ... Pafah1b1(83572)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade