L6001
DL-Lysine monohydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
DL-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
DL-Lysine monohydrochloride, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
pf
267 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
chave InChI
BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3