L5413
Formyl-[D-Trp6]-LH-RH Fragment 2-10
>97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Formyl-Triptorelin 2-10
Ensaio
>97% (HPLC)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](Cc6c[nH]cn6)NC=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N7CCC[C@H]7C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C60H77N17O12/c1-33(2)21-45(53(83)71-43(13-7-19-65-60(62)63)59(89)77-20-8-14-50(77)58(88)68-29-51(61)81)72-55(85)47(23-35-26-66-41-11-5-3-9-39(35)41)75-54(84)46(22-34-15-17-38(80)18-16-34)73-57(87)49(30-78)76-56(86)48(24-36-27-67-42-12-6-4-10-40(36)42)74-52(82)44(70-32-79)25-37-28-64-31-69-37/h3-6,9-12,15-18,26-28,31-33,43-50,66-67,78,80H,7-8,13-14,19-25,29-30H2,1-2H3,(H2,61,81)(H,64,69)(H,68,88)(H,70,79)(H,71,83)(H,72,85)(H,73,87)(H,74,82)(H,75,84)(H,76,86)(H4,62,63,65)/t43-,44-,45-,46-,47+,48-,49-,50-/m0/s1
chave InChI
ZZPMMEBSDBNQDQ-NTXUYPKOSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Gnrh1(14714)
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)