L5025
Leflunomide
Immunosuppressant
Sinônimo(s):
5-Methylisoxazole-4-(4-trifluoromethyl)carboxanilide
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
pf
166.5 °C
solubilidade
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
chave InChI
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DHODH(1723)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?