L4170
LDN-57444
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(O-acetyloxime), 5-chloro-1-[(2,5-dichlorophenyl)methyl]-1H-Indole-2,3-dione, C30, LDN 57444
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
solubilidade
DMSO: 16 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O\N=C1/C(=O)N(Cc2cc(Cl)ccc2Cl)c3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H11Cl3N2O3/c1-9(23)25-21-16-13-7-12(19)3-5-15(13)22(17(16)24)8-10-6-11(18)2-4-14(10)20/h2-7H,8H2,1H3/b21-16-
chave InChI
OPQRFPHLZZPCCH-PGMHBOJBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)