L3763
γ-Linolenyl alcohol
≥99%, liquid
Sinônimo(s):
6,9,12-Octadecatrienol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H32O
Número CAS:
Peso molecular:
264.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
tipo de lipídio
unsaturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCO
InChI
1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,12-13,19H,2-5,8,11,14-18H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-
chave InChI
WFYSUQMCIPGKKK-QNEBEIHSSA-N
Embalagem
Sealed ampule
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?