Documentos Principais
L081000
Sigma-Aldrich
Acetonitrile with 0.1% trifluoroacetic acid
Sinônimo(s):
Methyl cyanide
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.03
Formulário
liquid
Nível de qualidade
Formato
mixture
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)