L0664
Loxoprofen
solid
Sinônimo(s):
α-Methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]benzeneacetic acid, Koloxo
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
originador
Daiichi-Sankyo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
InChI
1S/C15H18O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
YMBXTVYHTMGZDW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research