L0277
Cryoware labels, plain
sheet of 20 labels
Sinônimo(s):
cold storage labels, cryo labels
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
fabric
white
embalagem
pkg of 10 sheets
sheet of 20 labels
fabricante/nome comercial
Nalgene® 5040-0002
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L
25 mm × 50 mm
Descrição geral
Durable cloth labels, 1 × 2 in. (25 × 50 mm) for use at ultra-low temperature. Adhere to plastic and cardboard storage boxes without peeling or shrinking.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)