K3269
Anti-Kindlin-2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FERMT2, Anti-Fermitin family homolog 2, Anti-KIND2, Anti-MIG2, Anti-Mitogen inducible gene 2 protein, Anti-PLEKHC1, Anti-Pleckstrin homology domain containing, family C member 1, Anti-UNC112, Anti-UNC112B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~72 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, canine, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using canine MDCK cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa, mouse P19 or rat AT3B-1 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FERMT2(10979)
mouse ... Fermt2(218952)
rat ... Fermt2(289992)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade