K1136
Ketorolac tris salt
≥99%, crystalline
Sinônimo(s):
(±)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid tris salt, Toradol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥99%
Formulário
crystalline
solubilidade
H2O: soluble 15 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (stable at least one month at −20 °C.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
chave InChI
BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Aplicação
- as an intraperitoneal injection in mice to study the effect of ketorolac on expression of c-Fos (a human proto-oncogene) in ARC (arcuate nucleus of the hypothalamus) POMC (proopiomelanocortin) -EGFP (enhanced green fluorescent protein) neurons
- to treat mice in order to show that this treatment does not prevent IL-1β-mediated inhibition of Agouti-related protein (AgRP) secretion from murine hypothalamic explants
- as an analgesic medication to treat rats induced with acute inflammatory joint injury by injecting carrageenan into the ankle
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?