J4127
Anti-Jagged 1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-AGS, Anti-AGS1, Anti-AHD, Anti-AWS, Anti-CD339, Anti-CMT2HH, Anti-DCHE, Anti-HJ1, Anti-JAGL1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
capture ELISA: 0.2-0.8 μg/mL
flow cytometry: 2.5 μg using 106 rat cortical stem cells
western blot: 0.1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JAG1(182)
rat ... Jag1(29146)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.