Documentos Principais
I9770
Supelco
Methyl indole-3-acetate
analytical standard, suitable for (for IAA Immunoassay Kit, PGR-3)
Sinônimo(s):
Indole-3-acetic acid methyl ester, Methyl 3-indolylacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
189.21
Beilstein:
158031
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Ensaio
≥99%
adequação
suitable for (for IAA Immunoassay Kit, PGR-3)
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c1-14-11(13)6-8-7-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,12H,6H2,1H3
chave InChI
KTHADMDGDNYQRX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)