I8409
Anti-Interleukin-7 Receptor α/CD127 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-CD127, Anti-CDW127, Anti-IL7R, Anti-ILRA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 5.0-10.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL7R(3575)
Descrição geral
Anti-interleukin-7 receptor α/CD127 recognizes human interleukin-7.
Imunogênio
Aplicação
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1