I7375
Iodonitrotetrazolium violet-formazan
crystalline
Sinônimo(s):
1-(4-Iodophenyl)-5-(4-nitrophenyl)-3-phenylformazan, INT-Formazan, Iodonitrotetrazolium formazan
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
crystalline
cor
brown
solubilidade
DMF: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C(N=Nc2ccc(I)cc2)c3ccccc3)cc1
InChI
1S/C19H14IN5O2/c20-15-6-8-16(9-7-15)21-23-19(14-4-2-1-3-5-14)24-22-17-10-12-18(13-11-17)25(26)27/h1-13,22H/b23-21?,24-19-
chave InChI
FVFWUNAWQMROIF-CDNKMLFNSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Starvation-survival processes of a marine Vibrio.: This research explores the use of Iodonitrotetrazolium Violet-Formazan for studying the starvation-survival mechanisms in marine Vibrio, highlighting its application as a metabolic activity indicator under nutrient-deprived conditions, which is crucial for understanding bacterial survival strategies in natural aquatic environments (Amy et al., 1983).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?