I5505
Indoxyl phosphate disodium salt
≥94% (HPLC), crystalline
Sinônimo(s):
3-Indoxyl phosphate disodium salt, Disodium 3-indoxyl phosphate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Indoxyl phosphate disodium salt, crystalline
Ensaio
≥94% (HPLC)
Formulário
crystalline
solubilidade
water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C8H8NO4P.2Na/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;;/h1-5,9H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
WCSKWBKPKXJWEG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?