I5127
2′,3′-O-Isopropylideneuridine
≥99% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C12H16N2O6/c1-12(2)19-8-6(5-15)18-10(9(8)20-12)14-4-3-7(16)13-11(14)17/h3-4,6,8-10,15H,5H2,1-2H3,(H,13,16,17)/t6-,8-,9-,10-/m1/s1
chave InChI
GFDUSNQQMOENLR-PEBGCTIMSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?