I4632
2-Iminobiotin
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
Guanidinobiotin, Hexahydro-2-imino-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=N)N2
InChI
1S/C10H17N3O2S/c11-10-12-6-5-16-7(9(6)13-10)3-1-2-4-8(14)15/h6-7,9H,1-5H2,(H,14,15)(H3,11,12,13)/t6-,7-,9-/m0/s1
chave InChI
WWVANQJRLPIHNS-ZKWXMUAHSA-N
Descrição geral
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3