I4028
Monoclonal Anti-Interleukin-18 Receptor antibody produced in mouse
clone 70625.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-IL-18 Receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
70625.111, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable (2.5μg/SUP>106 cell)
immunocytochemistry: 8-25 μg/mL
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL18R1(8809)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)