I2285
IPA-3
≥95% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1,1′-Disulfanediyldinaphthalen-2-ol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white to yellow
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1SSc3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H14O2S2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)23-24-20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
chave InChI
RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?