I0380
D-allo-Isoleucine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
D-allo-Isoleucine,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −38° in 6 M HCl
cor
white to off-white
pf
291 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
chave InChI
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?