Documentos Principais
05706
Sigma-Aldrich
DL-allo-Isoleucine
≥99.0%
Sinônimo(s):
(2RS,3SR)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, DL-Alloisoleucine
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein:
1721795
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezas
≤0.6% DL-isoleucine (GC)
cor
white
pf
~285 °C (dec.)
aplicação(ões)
detection
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
chave InChI
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)