Documentos Principais
HT903
Sigma-Aldrich
Decolorizer Solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Formulário
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
Intended for use in the Sigma Gram Stain Procedure, HT90. This modification is based upon the work of Hucker and Conn
Componentes
Isopropyl alcohol, 75%; acetone, 25%
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)