HT1005
Sodium Thiosulfate Solution
2 g/dL in deionized water
Sinônimo(s):
Sodium thiosulfate solution
About This Item
Produtos recomendados
descrição
For use in the Silver Stain Kit No. HT100-A
Nível de qualidade
Formulário
solution
prazo de validade
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
2 g/dL in deionized water
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?