HS27501A
OneRack® Test Tube Rack
Half, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 36 wells, well diam. 13 mm, white
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
Características
Holds 36 x 13 mm tubes
Holds 36 x 5-10 mL tubes
embalagem
pk of 8 racks
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS27501A
C × L × A
10.4 × 10.4 × 5.9 cm
tamanho
36 wells
diâmetro do poço
13 mm
cor
white
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- molded coordinates for tube orientation
- stable design for use in water baths
- flat labeling area for easier identification
- available in half and full rack sizes
- Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
- Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)