Documentos Principais
HS23206
Cryogenic Vial Cane
to hold, 6 x 5.0 mL vials per rack, clear aluminum
Sinônimo(s):
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane
About This Item
Código UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.12
Materiais
clear aluminum
Características
to hold 6 x 5.0 mL vials per rack
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS23206
Comprimento
300 mm
Descrição geral
The aluminum Cryogenic Vial Cane organizes cryogenic samples in dewars and hold vials for freezer storage or immersion in LN2 dewars.
Características e benefícios
  • Up to 6 x 5.0 mL size vials
  • Use in liquid and vapor phase; use approved vials only
  • Canes bend to fit all major cryogenic vial brands
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)