Documentos Principais
HS23210
Clear PVC Cryogenic Cane Sleeve
About This Item
Código UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.12
Materiais
clear PVC
Características
to hold Cryogenic Vial Canes
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS23210
diâmetro × C
14.5 mm × 275 mm
Descrição geral
The PVC Cryogenic Cane Sleeve adds extra security and sample safety to protect vials in aluminum canes during handling and storage.
Características e benefícios
  • Safe for cryogenic freezing
  • Transparency allows sample identification without removing sleeve
  • More durable than cardboard sleeves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)