Documentos Principais
H9759
Sigma-Aldrich
Derivatized Silica Gel
40-63 μm mean particle size, average diameter 60 Å
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115700
Formulário
powder
Nível de qualidade
Extensão da rotulagem
~22% carbon loading
área da superfície
500 m2/g
tamanho médio de partícula
40-63 μm
tamanho de poro
60 Å average diameter
Nota de preparo
Prepared by the reaction of silica gel with n-octadecyltrichlorosilane. After hydrolysis of the unreacted chloro groups, hydroxyl groups are blocked with trimethylsilyl groups.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Gel de sílica for column chromatography, 60
Supelco
89943
Gel de sílica