H9037
Anti-HA monoclonal
~1 mg/mL, clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-HA, Anti-hemaglutinina de influenza
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
TRITC conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HA-7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
direct immunofluorescence: 10-15 mg/mL using mammalian cells expressing HA-tagged fusion proteins
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2