H7789
Anti-acetyl-Histone H1.4 (Ac-Lys26) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-H1 Histone family, member 4, Anti-H1.4K26ac, Anti-H1K26ac, Anti-H1e, Anti-Histone 1, Anti-Histone H1b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~35 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using acid-extracted fraction of HL60 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys26)
Informações sobre genes
human ... HIST1H1E(3008)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Chromatin structure plays a fundamental role in regulating processes that take place on the DNA, such as transcription, replication, and recombination, all of which occur on nucleosomal templates. Therefore, mapping the position of histones selectively modified and histone variants or non-histone components of chromatin in specific DNA sequences, can provide valuable insights into how these proteins (and their modifications) function in a chromatin context.