H6287
Anti-Histone Deacetylase 1 (HDAC1) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC1-21, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Histone Deacetylase 1 (HDAC1) antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HDAC1-21, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~65 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extracts of HeLa cells
Isotipo
IgG3
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HDAC1(3065)
mouse ... Hdac1(433759)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.