H4149
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 60 antibody produced in mouse
clone LK1, ascites fluid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LK1, monoclonal
peso molecular
antigen 60 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rat, human, chicken
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:400 using cultured human foreskin fibroblast extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPD1(3329)
rat ... Hspd1(63868)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- Immunoblotting
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry
- Immunoelectron microscopy
- Double immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado