Formulário
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
2 g/L
pH
2.5-3.5
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
chave InChI
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.