GESE2619T275
GE spacers
PVC, gray, L × thickness 10.5 mm × 0.75 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
PVC
gray
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva Article No. 80-6149-92
Cytiva SE2619T-2-,75
C × espessura
10.5 mm × 0.75 mm
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GESE2619T275 | 4061832672458 |