GERPN6302
Iodoacetamide
Cytiva RPN6302, pack of 25 g
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Características
wetted part: no
embalagem
pack of 25 g
fabricante/nome comercial
Cytiva RPN6302
cor
Yellowish
solubilidade
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as a component in urea-sodium dodecyl sulfate (SDS) buffer for yeast cell lysis in immunoprecipitation assay
- in equilibration of pH gradient strips during the second dimension run in isoelectric focusing
- as a protein alkylation agent
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Ultrapure, proteomic-grade iodoacetamide is used for efficient alkylation of thiols while minimizing oxidation of the competing thiol pairs in protein samples.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Rehydration Solutions