GE80-6466-84
GE Ettan™ DALT gel casting cassette
gel size 20 cm × 26 cm × 0.1 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 80-6466-84
Cytiva Article No. 80-6466-84
tamanho do gel
20 cm × 26 cm × 0.1 cm
espessura do espaçador
1.0 mm
Informações legais
Ettan is a trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
This page describes two-dimensional separation of protein samples with GE Healthcare products.