About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9384-45
Cytiva Article No. 28-9384-45
Categorias relacionadas
Descrição geral
IPGbox and IPGbox kit are tools for enhancing the reswelling of precast Immobiline DryStrip gels (IPG strips).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)