Materiais
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
descrição
uses a fixed-angle rotor
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Q Mini H
Sartorius VS-IX01QH24
disponibilidade
not available in USA and Canada
volume do leito
240 μL
área da membrana
7.48 cm2
tamanho do tubo
2 mL
volume de trabalho
≤0.4 mL
tamanho de poro
3-5 μm
capacidade
4 mg binding capacity
Categorias relacionadas
Descrição geral
The columns are available with different ion exchange resins:
- Type C: carboxylic acid (weak acidic cation exchanger)
- Type D: diethylamine (weak basic anion exchanger)
- Type Q: quarternary ammonium (strong basic anion exchanger)
- Type S: sulphonic acid (strong acidic cation exchanger)
Note: Comes with comphrensive instruction handbook and laminated protocol card.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)