GE28-9031-30
Streptavidin High Performance Spintrap™
Cytiva 28-9031-30, pack of 16 columns
About This Item
Produtos recomendados
Características
wetted part: no
embalagem
pack of 16 columns
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9031-30
condição de armazenamento
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
volume do leito
800 μL
Matriz
highly cross-linked 6% agarose
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning
2-10.5
Faixa de trabalho
4-9
capacidade
>300 nmol/mL binding capacity(biotin/ml medium 6 mg biotinylated BSA/ml medium)
binding capacity(>300 nmol biotin/ml medium 6 mg biotinylated BSA/ml medium)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- For simple, small-scale Protein enrichment through immobilized biotinylated biomolecules.
- Fast and flexible protocol with elution conditions formatted for both electrophoresis and LC-MS analysis workflows.
- Useful for exploiting either the strong interaction of biotin and streptavidin or the somewhat weaker interaction of 2-iminobiotin and streptavidin.
- Each column is packed with Streptavidin Sepharose™ High Performance for reproducibility and high performance.
- Easy scale-up with HiTrap® Streptavidin HP prepacked columns.
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page shows how to purify or remove biotin and biotinylated substances with Streptavidin Sepharose High Performance from GE Healthcare.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules