GE28-4058-46
HiTrap® Capto™ Adhere
Cytiva 28-4058-46, pack of 5 × 5 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
N-benzyl-N-methyl ethanolamine
descrição
Ion Exchanger Type (value)
embalagem
pack of 5 × 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-4058-46
Parâmetros
<20 mL/min flow rate
42 psi
tamanho do leito
16 mm × 25 mm
volume do leito
5 mL
D.I. da coluna
16 mm
Matriz
highly cross-linked agarose
Tamanho médio da partícula
75 (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-14(pH interval where the medium can be subjected to, for cleaning- or sanitization-in-place.)
Faixa de trabalho
3-12(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
adequação
suitable for bioprocess medium
Aplicação
Características e benefícios
- High capacity and productivity in flowthrough mode.
- Savings in time and operating costs with a two-step chromatographic process.
- Wide operational window of pH and conductivity.
- Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)