GE17-1359-01
HiTrap® Octyl Fast Flow
Cytiva 17-1359-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
octyl
embalagem
pack of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-1359-01
Parâmetros
<4 mL/min flow rate
42 psi
tamanho do leito
7 mm × 25 mm
volume do leito
1 mL
D.I. da coluna
7 mm
Matriz
4% cross-linked agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning
2-14
Faixa de trabalho
3-13
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Provide convenient and fast small-scale Protein purifications.
- Octyl Sepharose™ 4 Fast FLow is a well-established, standard aliphatic HIC medium for capture and intermediate purification.
- Flexible design for use with syringes, single laboratory pump, or chromatography system such as ÄKTA® design.
- High flow rates and high capacities.
- Excellent and easy scale-up achieved by connecting several HiTrap® columns in series or using HiPrep™ columns.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Here the correct ways for Column, Media and Sample preparation for Hydrophobic Interaction Chomatography (HIC) with GE Healthcare media are detailed, including sample application, load volume and temperature
Protocolos
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.