GE10600015
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Nitrocellulose Blotting Membrane, Supported Nitrocellulose Membrane
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 10600015
rolo L × C
300 mm × 4 m
tamanho de poro
0.2 μm pore size
Aplicação
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Características e benefícios
- High binding capacity.
- Versatile, robust and excellent signal-to-noise ratios.
- Optimal for applications when stripping and reprobing is required.
- Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE10600015 | 4061834082279 |