GBL247882
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
size 2 wells, with Delrin® snap clips
Sinônimo(s):
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black silicone (Acrylic tray)
rectangular wells
esterilidade
non-sterile
Características
wells 2
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 247882
tamanho
2 wells
volume do poço
350 μL
cor
none
Categorias relacionadas
Descrição geral
Designs feature ANSI-SLAS compliant well spacing to facilitate multichannel pipetting.
Multiple slides insert easily into frames having a standard microtiter plate footprint for automated processing.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)