GBL204960
Grace Bio-Labs ProPlate MP™ microtiter plate superstructure
size 96 wells, black polystyrene, adhesive
Sinônimo(s):
bottomless adhesive microtiter plate, square well microtitier plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black polystyrene
square wells
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 204960
L × C
85.3 mm × 127.6 mm
tamanho
96 wells
volume do poço
350 μL
cor
none
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL204960-1EA | 4061832390666 |