BR781732
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black wells
flat bottom
polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781732
tamanho
330 μL
96 wells
volume de trabalho
330 μL
cor
black, with transparent bottom
tipo de ligação
high binding surface
Descrição geral
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)