GBL103259
Grace Bio-Labs CultureWell™ removal tool
for removable chambered coverglass
Sinônimo(s):
chambered coverglass
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
acrylic
blue
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 103259
tamanho externo
53 mm × 100 mm
Descrição geral
Designed to separate the chambered upper structure from the coverglass and leave a removable gasket on the coverglass.
Informações legais
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL103259-1EA | 4061832398044 |