Key Documents
G9662
Sigma-Aldrich
4β-Galactobiose
≥90%
Sinônimo(s):
β-D-Gal-(1→4)-D-Gal, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-galactopyranose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
342.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
forma
powder or solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10+,11?,12+/m1/s1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-HEJLOQJISA-N
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
O-Glycans